2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC99151-250MG
PC99151-1G
APOSPC99151-250MGEA
203
EUR
APOSPC99151-250MG
APOSPC99151-1G
2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone ≥95%
2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone
Formule:
C₉H₅Br₂F₃O₂ |
Numéro CAS:
2169339-89-1 ONU: 3261 |