Imprimer
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC501916-250MG PC501916-1G PC501916-5G
APOSPC501916-250MGEA 208 EUR
APOSPC501916-250MG APOSPC501916-1G APOSPC501916-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide ≥95%
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Numéro MDL: MFCD22381221
Numéro CAS: 1571115-92-8
ONU: 3261