Imprimer
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC37884-250MG PC37884-1G
APOSPC37884-250MGEA 219 EUR
APOSPC37884-250MG APOSPC37884-1G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂ClFO
Numéro MDL: MFCD28733998
Numéro CAS: 1805518-57-3
ONU: 3261