Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC500781-250MG PC500781-1G PC500781-5G
APOSPC500781-250MGEA 256 EUR
APOSPC500781-250MG APOSPC500781-1G APOSPC500781-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formule: C₉H₅Br₂F₃O
Numéro MDL: MFCD22491199
Numéro CAS: 1383625-02-2
ONU: 3261