Imprimer
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide ≥94%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR61548-250MG OR61548-1G
APOSOR61548-250MGEA 190 EUR
APOSOR61548-250MG APOSOR61548-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide ≥94%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClI
Numéro CAS: 2092415-39-7
ONU: 3261