Imprimer
1-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC57412-1G PC57412-5G PC57412-10G
APOSPC57412-1GEA 91.5 EUR
APOSPC57412-1G APOSPC57412-5G APOSPC57412-10G
1-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone ≥98%
1-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₅BrF₂O
Numéro MDL: MFCD22381231
Numéro CAS: 1528607-78-4