Imprimer
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzoic acid ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC57119-250MG PC57119-1G
APOSPC57119-250MGEA 219 EUR
APOSPC57119-250MG APOSPC57119-1G
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzoic acid ≥95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrFIO₂
Numéro CAS: 2090463-67-3