Imprimer
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-5-chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
PC56008-250MG PC56008-1G PC56008-5G
APOSPC56008-250MGEA 55.1 EUR
APOSPC56008-250MG APOSPC56008-1G APOSPC56008-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Numéro MDL: MFCD12026232
Numéro CAS: 1067882-65-8