Imprimer
7-Bromo-4-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC55912-250MG PC55912-1G
APOSPC55912-250MGEA 400 EUR
APOSPC55912-250MG APOSPC55912-1G
7-Bromo-4-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one ≥95%
7-Bromo-4-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Formule: C₉H₅BrFNO
Numéro MDL: MFCD20526591
Numéro CAS: 956700-15-5