Imprimer
5,5'-(Hexafluoropropane-2,2-diyl)bis(2-(allyloxy)aniline) ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC51356-1G PC51356-5G
APOSPC51356-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51356-1G APOSPC51356-5G
5,5'-(Hexafluoropropane-2,2-diyl)bis(2-(allyloxy)aniline) ≥95%
5,5'-(Hexafluoropropane-2,2-diyl)bis(2-(allyloxy)aniline)
Formule: C₂₁H₂₀F₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD32708902
Numéro CAS: 2573217-07-7