1-(4-Bromo-2,3,6-trifluorophenyl)ethan-1-one ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50548-250MG
PC50548-1G
APOSPC50548-250MGEA
219
EUR
APOSPC50548-250MG
APOSPC50548-1G
1-(4-Bromo-2,3,6-trifluorophenyl)ethan-1-one ≥95%
1-(4-Bromo-2,3,6-trifluorophenyl)ethan-1-one
Formule:
C₈H₄BrF₃O |
Numéro MDL:
MFCD32669844 Numéro CAS: 1523271-90-0 |