Imprimer
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Bromo-3,5-difluorophenyl)methanol
PC50177-250MG PC50177-1G
APOSPC50177-250MGEA 241 EUR
APOSPC50177-250MG APOSPC50177-1G
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol ≥95%
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
Numéro MDL: MFCD22381218
Numéro CAS: 1256276-36-4