Imprimer
2-Bromopyridine-3-ol ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinol
OR62149-25G OR62149-100G
APOSOR62149-25GEA 21.9 EUR
APOSOR62149-25G APOSOR62149-100G
2-Bromopyridine-3-ol ≥95%
2-Bromopyridine-3-ol
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Point d'ébullition: 232
Numéro MDL: MFCD00006220
Numéro CAS: 6602-32-0