2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl alcohol ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR61549-250MG
OR61549-1G
APOSOR61549-250MGEA
219
EUR
APOSOR61549-250MG
APOSOR61549-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl alcohol
Formule:
C₇H₅BrClIO |
Numéro CAS:
2092867-48-4 |