Imprimer
Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR60272-250MG OR60272-1G OR60272-5G
APOSOR60272-250MGEA 87 EUR
APOSOR60272-250MG APOSOR60272-1G APOSOR60272-5G
Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate ≥95%
Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈BrNO₄
Numéro MDL: MFCD22381695
Numéro CAS: 179897-93-9