Imprimer
Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52911-250MG OR52911-1G OR52911-5G
APOSOR52911-250MGEA 154 EUR
APOSOR52911-250MG APOSOR52911-1G APOSOR52911-5G
Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate ≥95%
Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174.58498 g/mol
Numéro MDL: MFCD02253778
Numéro CAS: 400877-54-5