Imprimer
2-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302569-250MG OR302569-1G
APOSOR302569-250MGEA 261 EUR
APOSOR302569-250MG APOSOR302569-1G
2-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
2-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole
Formule: C₆H₇BrN₂
Numéro MDL: MFCD19347862
Numéro CAS: 1267001-46-6