Imprimer
N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR71108-250MG OR71108-1G
APOSOR71108-250MGEA 29 EUR
APOSOR71108-250MG APOSOR71108-1G
N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
Formule: C₆H₇ClN₄
Numéro MDL: MFCD34181144
Numéro CAS: 2654087-89-3