Imprimer
Guanidium thiocyanate 97,0
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
G1028-1KG G1028-20KGBL
SPCMG1028-1KGEA 1490 EUR
SPCMG1028-1KG SPCMG1028-20KGBL
Guanidium thiocyanate 97,0
Thiocyanate de guanidinium
Formule: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Point de fusion: 118
Numéro MDL: MFCD00013027
Numéro CAS: 593-84-0