Imprimer
Méthanol biosourcé ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
20844.292EA 32 EUR
20844.292 20844.326 20844.463 20844.554
Méthanol biosourcé ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1) II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min. 99.5%
Appearance clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Acidity (meq/g) max. 0.0002
Boiling point 64 - 65°C
Colouration (APHA) max. 10
Acetone max. 10 ppm
Evaporation residue max. 50 ppm
Water max. 0.2%