Imprimer
Congélateurs de laboratoire sans étincelles avec certificat ATEX, SFFfg
Fournisseur: Liebherr
SFFFG4001 SFFFG5501 SFFFG4001_740 SFFFG5501_740
LIEBSFFFG4001EA 2599.93 EUR
LIEBSFFFG4001 LIEBSFFFG5501 471-1343 LIEBSFFFG5501_740
Congélateurs de laboratoire sans étincelles avec certificat ATEX, SFFfg
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Congélateurs dont l'intérieur est exempt d'étincelles, spécialement conçus pour le stockage de substances explosives et hautement inflammables dans les laboratoires et l'industrie chimique.
  • Relais d'alarme, fonction de test d'alarme et réglages d'alarme personnalisés possibles
  • Fonction de dispositif de sécurité +2 °C et alarme immédiate en cas de coupure de courant
  • Enregistrement des températures minimales et maximales, porte à fermeture automatique à <90° et serrure mécanique fournie
  • LAN/WiFi en option, API locale (en option via SmartModule)
  • Le
More Product Information