Imprimer
Congélateurs coffres ULT, série TDE, –86 °C
Fournisseur: REVCO TECHNOLOGIES
TDEC06386FV TDEC25286FV TDEC39686FV
REVCTDEC06386FVEA 11900 EUR
REVCTDEC06386FV REVCTDEC25286FV REVCTDEC39686FV
Congélateurs coffres ULT, série TDE, –86 °C
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Les congélateurs coffres à ultra-basse température Thermo Scientific™ série TDE établissent la norme en matière de performances et de stockage fiable des échantillons dans les situations d’utilisation intensive. Une solution durable avec une sécurité ultime des échantillons et des économies opérationnelles pour chaque laboratoire.
  • Performance améliorée
  • Convivialité et durabilité
  • Alimenté par H-drive, économisez jusqu'à 25 % sur la consommation d'énergie et le rejet de chaleur par rapport aux congélateurs à réfrigérant ultra-bas conventionnels
  • Trois tailles (85, 360 et 566 L) pour répondre à une variété de besoins de stockage
  • F-Gas conforme aux réfrigérants naturels et à la mousse de polyuréthane sans HFC ayant un GWP nul
  • Garantie 5 ans
Les ULT de poitrine TDE offrent un confort d'utilisation amélioré grâce à une poignée ergonomique, un écran à contraste élevé et facile à lire et un espace de travail supplémentaire pratique. Ils sont compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks Thermo Scientific™ pour boîtes, microplaques, tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc CryoBank™.
Temps de récupération d'ouverture de porte de 1 min : 2 min
Informations de commande: Accessoires à commander séparément.