Imprimer
Stéréomicroscopes, série SMZ160
Fournisseur: MOTIC
1100201300151 1100201300171 1100201300161 1100201300181 1101001403911 1101001403931 1101001403941 1101001708251 1101001708261 1101001708271 1101001708281 1101001708291 1101010100911 1101010100921
630-3493EA 774 EUR
630-3493 630-3495 630-3494 630-3496 630-3497 630-3498 630-3499 630-3506 630-3507 630-3508 630-3509 630-3510 630-3511 630-3512
Stéréomicroscopes, série SMZ160
Microscopes
Un stéréomicroscope polyvalent pour une utilisation quotidienne dans l'enseignement, l'industrie et les sciences de la vie. Le modèle SMZ160 est doté d'un système optique Greenough, d'un rapport de zoom de 6:1, d'un grossissement de 0,75x / 4,5X, d'une distance de travail de 100 mm, d'un support de type pôle avec lumière épiscopique et diascopique LED ou sans lumière intégrée. Élargissez vos possibilités grâce à une large gamme d'accessoires.
  • Grossissement : Zoom continu de 7,5× - 45×
  • Tête binoculaire ou trinoculaire pour fixer un appareil photo numérique
  • Disponible avec un éclairage LED ou des supports simples sans lumière
  • Les butées à déclic permettent une reproduction précise du grossissement pour les mesures.
  • Distance de travail : 100 m
  • Fond noir et lumière polarisante disponibles en option
Le nouveau microscope à zoom stéréo SMZ160 de Motic allie à merveille prix abordable et précision. Cet instrument optique polyvalent et durable peut répondre aux exigences rigoureuses de l'enseignement secondaire et universitaire, tout en réunissant les conditions de haute performance requises pour le contrôle et l'inspection de la qualité dans l'industrie, la recherche, la médecine et les applications médico-légales. Les stéréomicroscopes de la série SMZ160 sont dotés d'un corps métallique ergonomique et résistant qui garantit des années de performances constantes sans compromis sur la qualité. De plus, une variété d'accessoires est disponible pour assurer une fonctionnalité parfaite pour toute application.
Avec une distance de travail de 100 mm, le système optique Greenough de la série SMZ160 vous permet de passer d'échantillons plus petits à des échantillons plus grands et vice-versa avec une mise au point minimale. Associé à ses oculaires 10×/20 mm à point de vue élevé et à une inclinaison de 45 degrés, il est possible d'observer confortablement des échantillons pendant des heures.
Cette série est également dotée d'un système de mise au point souple qui offre une manipulation précise et très réactive, fournissant des images haute résolution sur toute la plage de grossissement standard de 7,5× à 45× avec un rapport de zoom de 6:1. Disponibles avec des supports simples ou éclairés par LED et une tête binoculaire ou trinoculaire, vous pouvez choisir le modèle qui répond le mieux à vos besoins. Chez Motic, nous vous proposons une large gamme d'objectifs auxiliaires avec différents grossissements : 0,35×, 0,5×, 0,75×, 1,5× et 2,0×, qui peuvent être sélectionnés en fonction de vos exigences en matière de grossissement total et/ou de distance de travail.
Le support de la série SMZ160, équipé d'un éclairage LED de pointe, offre un éclairage LED lumineux de 3 W dans les lots de lumière réfléchie et de lumière transmise. La lumière LED fournie ressemble à la température de couleur de la lumière naturelle (5000K-6000Kº), ce qui garantit que les couleurs de l'échantillon restent fidèles à la réalité. Elle permet également de contrôler l'intensité pour une observation optimale de tous les types d'échantillons.
Ces stéréomicroscopes peuvent être associés à une large gamme d'accessoires d'éclairage pour répondre aux besoins de n'importe quelle application. Lorsqu'une plus grande surface d'échantillon est nécessaire tout en maintenant un éclairage sans ombre, un anneau lumineux à haute intensité peut être fixé sous l'objectif ou les lentilles auxiliaires pour fournir une lumière constante sur toute la surface de l'échantillon. En revanche, lorsque votre application nécessite de rechercher des caractéristiques et des défauts qui ne peuvent être vus que lorsque certaines parties sont dans l'ombre, l'anneau lumineux segmentable (60T) est l'accessoire idéal, car il éclaire certains quadrants tout en gardant les autres dans l'ombre, pour une visualisation sans effort.
Certifications: Modèles SMZ-160-BLED et SMZ-160-TLED uniquement (accessoires d'assemblage LED pour l'éclairage épiscopique R2LED et d'assemblage LED pour l'éclairage diascopique R2LED) :
Directive du Conseil 2014/30/UE (directive EMC) ;
Directive du Conseil 2014/35/UE (Directive basse tension) ;
Réglementation 2016 de l'UKCA sur l'équipement électrique (sécurité) ;
Réglementations 2016 de l'UKCA sur la compatibilité électromagnétique ;
Directive du Conseil 2015/863/UE (Directive RoHS).
Informations de commande: Garantie de cinq ans sur les pièces mécaniques et optiques (modèles SMZ-160-BP et SMZ-160-TP) ;
Garantie de deux ans sur les pièces électriques et de cinq ans sur les pièces mécaniques et optiques (modèles SMZ-160-BLED et SMZ-160-TLED).
Information de livraison: Les modèles SMZ-160-BP et SMZ-160-TP comprennent une housse anti-poussière. Les modèles SMZ-160-BLED et SMZ-160-TLED comprennent une housse anti-poussière et des platines noires/blanches et givrées.