Imprimer
Succinate de diméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.44002.0100 8.44002.1000
8.44002.0100EA 25.2 EUR
8.44002.0100 8.44002.1000
Succinate de diméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Succinate de diméthyle
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…19 °C
Densité: 1.117 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008466
Numéro CAS: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038