Imprimer
Propanol-2 ≥99.8%, BAKER ANALYZED® pour LC-MS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9827.1000EA 95.1 EUR
9827.1000 9827.2500
Propanol-2 ≥99.8%, BAKER ANALYZED® pour LC-MS, J.T.Baker®
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM