Imprimer
Claviers en verre capacitifs sans fil CK4, Cleankeys®
Fournisseur: GETT GERATETECHNIK
KR24230 KR24231 KR25207 KR25209 KR25205 KR25208 KR25206 KR25211 KR25210
GETTKR24230EA 519 EUR
GETTKR24230 GETTKR24231 GETTKR25207 GETTKR25209 GETTKR25205 GETTKR25208 GETTKR25206 GETTKR25211 GETTKR25210
Claviers en verre capacitifs sans fil CK4, Cleankeys®
Claviers
Clavier en verre capacitif sans fil avec pavé tactile numérique.
  • Surface en verre Gorilla® totalement close
  • Indice IP 65 (face avant)
  • Connexion sans fil de 2,4 GHz
  • Lavable et désinfectable ; assure donc un haut niveau d'hygiène et de propreté
  • Fonction de verrouillage des touches pour le nettoyage du clavier
  • Disposition complète des touches avec pavé tactile intégré
  • Volume et sensibilité réglables individuellement
  • Fixation VESA à l'arrière
  • Garantie de quatre ans sur la fonction électronique
  • Fabriqué en Allemagne
Cleankeys® est la marque des claviers design dont la surface tactile est en verre. Ils se distinguent en combinant l'esthétique, le confort d'utilisation et un haut niveau d'hygiène. Ils constituent donc la solution parfaite pour les utilisateurs exigeants, qui accordent de l'importance au design, à la propreté et à un haut degré de fonctionnalité.
Certifications: CE, FCC Partie 15 sous-partie B, REACH, RoHs, EMC, IP 65 (face).
Information de livraison: Sont inclus un câble de charge USB, un dongle, un bloc d'alimentation et un adaptateur pour la plupart des pays.