Imprimer
Mousse lavante pour les mains Freshberry, GOJO®
Fournisseur: GOJO
GOJO®
115-3170EA 47.7 EUR
115-3170 115-1524 115-3131 GOJO8816-03-EEU00 115-1517
Mousse lavante pour les mains Freshberry, GOJO®
Soin de la peau Désinfectants Mousses et liquides désinfectants
Une mousse lavante pour les mains, inspirée du spa, offre une mousse luxueuse et un agréable parfum botanique.
  • Couleur turquoise vibrante
  • La conception de la bouteille SMART-FLEX™ utilise 30 % de matériau en moins que le PEHD
  • La technologie d'effondrement contrôlé maintient la forme de la bouteille plus longtemps lors de la vidange
  • Pompe amovible pour faciliter le recyclage
  • La recharge SANITARY SEALED™ aide à prévenir la contamination
  • Valve de distribution fraîche à chaque recharge
Convient pour une utilisation dans les installations sanitaires générales. Mousse crémeuse au parfum agréable contenant un agent émollient et de la glycérine d'origine végétale, testée sous contrôle dermatologique.
Certifications: Certifié Ecolabel
Informations de commande: Some of these refills are part of the GOJO free dispenser program. To receive a FREE of CHARGE manual dispenser, you need to purchase at least one refill. The manual dispensers available for this offer are GOJO® ADX-12™, GOJO® ADX-7™, GOJO® PRO TDX™ and GOJO® FMX™. If you want a FREE of CHARGE touch-free dispenser, you need to purchase one case consisting of two refills to receive a GOJO® TFX™ white and two cases of two refills each to receive a GOJO® TFX™ metallic.