Imprimer
Bains-marie, acier inoxydable, série Hydro
Fournisseur: LAUDA
L002902 L002900 L002901 L002903 L002904 L002905 L002906 L002907
LAUDL002902EA 1350 EUR
LAUDL002902 LAUDL002900 LAUDL002901 LAUDL002903 LAUDL002904 LAUDL002905 LAUDL002906 LAUDL002907
Bains-marie, acier inoxydable, série Hydro
Bains Bains-marie
Bain marie à manipulaltion simple. Gamme de température de travail: 25 à 100 °C.
  • Écran TFT avec indication claire de toutes les données du processus
  • Réglage et affichage des valeurs de température par paliers de 0,1°C
  • Réglage de la minuterie en heures (h) et minutes (min)
  • Clavier à membrane avec des symboles clairs
  • Affichage numérique de la valeur de consigne
  • Points de déclenchement réglables pour les alarmes de surchauffe et de sous-chauffe jusqu'à ±10 K max
  • Affichage de la température en °C ou °F (au choix)
  • Régulateur de température sur 1 point
  • Alarme optique et acoustique en cas de: manque d'eau,
  • surchauffe ou sous-chauffe et rupture ou court-circuit de la sonde
  • Surveillance électronique du fonctionnement du régulateur de température
Trois fonctions de minuterie spécifiques à l'application. Corps du bain, repose couvercle, fond du tamis et chauffage en acier inoxydable. Cuve de bain avec robinet de vidange. Couvercle thermo-isolant en acier inoxydable, à double paroi, avec courbure intérieure évitant que les vapeurs condensées de s'écouler dans les récipients avec courbure intérieure évitant que les vapeurs condensées de s'écouler dans les récipients.
Models H 8 A and H 16 A have an integrated circulation system to improve spatial temperature stability.
Information de livraison: Fourni avec un couvercle et un plateau perforé (standard).