Imprimer
Balances de laboratoire de précision (milligrammes), Cubis® II MCA
Fournisseur: Sartorius Balances
MCA623S2S00A99 MCA623P2S00A99 MCA323S2S00A99 MCA623S2S00E99 MCA623P2S00E99 MCA323S2S00E99 MCA623S2S00I99 MCA623P2S00I99 MCA323S2S00I99 MCA623S2S00R99 MCA623P2S00R99 MCA323S2S00R99 MCA623S2S00U99 MCA623P2S00U99 MCA323S2S00U99 MCA5203S2S00-E MCA5203P2S00-E MCA3203S2S00-E MCA2203S2S00-E MCA2203P2S00-E MCA1203S2S00-E MCA623S2S00-E MCA623P2S00-E MCA323S2S00-E MCA5203S2S00-R MCA5203P2S00-R MCA3203S2S00-R MCA2203S2S00-R MCA2203P2S00-R MCA1203S2S00-R MCA623S2S00-R MCA623P2S00-R MCA323S2S00-R MCA5202S2S00-E MCA5202S2S00-R MCA14202S2S000 MCA14202P2S000 MCA10202S2S000 MCA12201S2S000 MCA5203S2SA99 MCA5203P2SA99 MCA3203S2SA99 MCA2203S2SA99 MCA2203P2SA99 MCA1203S2SA99 MCA11201S2S000 MCA5203S2SE99 MCA5203P2SE99 MCA3203S2SE99 MCA2203S2SE99 MCA2203P2SE99 MCA1203S2SE99 MCA5203S2SI99 MCA5203P2SI99 MCA3203S2SI99 MCA2203S2SI99 MCA2203P2SI99 MCA1203S2SI99 MCA5203S2SR99 MCA5203P2SR99 MCA3203S2SR99 MCA2203S2SR99 MCA2203P2SR99 MCA1203S2SR99 MCA5203S2SU99 MCA5203P2SU99 MCA3203S2SU99 MCA2203S2SU99 MCA2203P2SU99 MCA1203S2SU99 MCA14202S2099 MCA14202P2099 MCA10202S2099 MCA8202S2S099 MCA6202S2S099 MCA6202P2S099 MCA4202S2S099 MCA2202S2S099 MCA1202S2S099 MCA12201S2099 MCA8201S2S099 MCA5201S2S099 MCA11201S2099 MCA5202S2SA99 MCA5202S2SE99 MCA5202S2SI99 MCA5202S2SR99 MCA5202S2SU99 MCA5203S2S00-A MCA5203P2S00-A MCA3203S2S00-A MCA2203S2S00-A MCA2203P2S00-A MCA1203S2S00-A MCA623S2S00-A MCA623P2S00-A MCA323S2S00-A MCA5203S2S00-I MCA5203P2S00-I MCA3203S2S00-I MCA2203S2S00-I MCA2203P2S00-I MCA1203S2S00-I MCA623S2S00-I MCA623P2S00-I MCA323S2S00-I MCA5203S2S00-U MCA5203P2S00-U MCA3203S2S00-U MCA2203S2S00-U MCA2203P2S00-U MCA1203S2S00-U MCA623S2S00-U MCA623P2S00-U MCA323S2S00-U MCA8202S2S00-0 MCA6202S2S00-0 MCA6202P2S00-0 MCA4202S2S00-0 MCA2202S2S00-0 MCA8201S2S00-0 MCA5202S2S00-A MCA5202S2S00-I MCA5202S2S00-U MCA5201S2S00-0 MCA1202S2CFR01 MCA5203S200RQP
SARBMCA623S2S00A99EA 13530 EUR
SARBMCA623S2S00A99 SARBMCA623P2S00A99 SARBMCA323S2S00A99 SARBMCA623S2S00E99 SARBMCA623P2S00E99 SARBMCA323S2S00E99 SARBMCA623S2S00I99 SARBMCA623P2S00I99 SARBMCA323S2S00I99 SARBMCA623S2S00R99 SARBMCA623P2S00R99 SARBMCA323S2S00R99 SARBMCA623S2S00U99 SARBMCA623P2S00U99 SARBMCA323S2S00U99 SARBMCA5203S2S00-E SARBMCA5203P2S00-E SARBMCA3203S2S00-E SARBMCA2203S2S00-E SARBMCA2203P2S00-E SARBMCA1203S2S00-E SARBMCA623S2S00-E SARBMCA623P2S00-E SARBMCA323S2S00-E SARBMCA5203S2S00-R SARBMCA5203P2S00-R SARBMCA3203S2S00-R SARBMCA2203S2S00-R SARBMCA2203P2S00-R SARBMCA1203S2S00-R SARBMCA623S2S00-R SARBMCA623P2S00-R SARBMCA323S2S00-R SARBMCA5202S2S00-E SARBMCA5202S2S00-R SARBMCA14202S2S000 SARBMCA14202P2S000 SARBMCA10202S2S000 SARBMCA12201S2S000 SARBMCA5203S2SA99 SARBMCA5203P2SA99 SARBMCA3203S2SA99 SARBMCA2203S2SA99 SARBMCA2203P2SA99 SARBMCA1203S2SA99 SARBMCA11201S2S000 SARBMCA5203S2SE99 SARBMCA5203P2SE99 SARBMCA3203S2SE99 SARBMCA2203S2SE99 SARBMCA2203P2SE99 SARBMCA1203S2SE99 SARBMCA5203S2SI99 SARBMCA5203P2SI99 SARBMCA3203S2SI99 SARBMCA2203S2SI99 SARBMCA2203P2SI99 SARBMCA1203S2SI99 SARBMCA5203S2SR99 SARBMCA5203P2SR99 SARBMCA3203S2SR99 SARBMCA2203S2SR99 SARBMCA2203P2SR99 SARBMCA1203S2SR99 SARBMCA5203S2SU99 SARBMCA5203P2SU99 SARBMCA3203S2SU99 SARBMCA2203S2SU99 SARBMCA2203P2SU99 SARBMCA1203S2SU99 SARBMCA14202S2099 SARBMCA14202P2099 SARBMCA10202S2099 SARBMCA8202S2S099 SARBMCA6202S2S099 SARBMCA6202P2S099 SARBMCA4202S2S099 SARBMCA2202S2S099 SARBMCA1202S2S099 SARBMCA12201S2099 SARBMCA8201S2S099 SARBMCA5201S2S099 SARBMCA11201S2099 SARBMCA5202S2SA99 SARBMCA5202S2SE99 SARBMCA5202S2SI99 SARBMCA5202S2SR99 SARBMCA5202S2SU99 SARBMCA5203S2S00-A SARBMCA5203P2S00-A SARBMCA3203S2S00-A SARBMCA2203S2S00-A SARBMCA2203P2S00-A SARBMCA1203S2S00-A SARBMCA623S2S00-A SARBMCA623P2S00-A SARBMCA323S2S00-A SARBMCA5203S2S00-I SARBMCA5203P2S00-I SARBMCA3203S2S00-I SARBMCA2203S2S00-I SARBMCA2203P2S00-I SARBMCA1203S2S00-I SARBMCA623S2S00-I SARBMCA623P2S00-I SARBMCA323S2S00-I SARBMCA5203S2S00-U SARBMCA5203P2S00-U SARBMCA3203S2S00-U SARBMCA2203S2S00-U SARBMCA2203P2S00-U SARBMCA1203S2S00-U SARBMCA623S2S00-U SARBMCA623P2S00-U SARBMCA323S2S00-U SARBMCA8202S2S00-0 SARBMCA6202S2S00-0 SARBMCA6202P2S00-0 SARBMCA4202S2S00-0 SARBMCA2202S2S00-0 SARBMCA8201S2S00-0 SARBMCA5202S2S00-A SARBMCA5202S2S00-I SARBMCA5202S2S00-U SARBMCA5201S2S00-0 611-5265 611-5266
Balances de laboratoire de précision (milligrammes), Cubis® II MCA
Balances
Les balances de précision Cubis® II MCA avec interface utilisateur avancée offrent une charge maximale comprise entre 320 g et 14 200 g et une précision de lecture de 1 à 100 mg, ce qui en fait le modèle idéal pour chaque application.
  • Balances modulaires haut de gamme avec des milliers de configurations matérielles et logicielles et un logiciel adaptable
  • Connectivité transparente
  • Flexibilité à long terme
  • Données prêtes à être soumises
  • Gouvernance grâce à la gestion des utilisateurs
  • Intégration des SOP
  • Applications intuitives
  • Notifications du centre d'état
Le pesage dans un environnement réglementé peut s'avérer complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts requis pour fournir la précision et la fiabilité des résultats exigés par l'industrie pharmaceutique. L'une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis® II de Sartorius.
Tous les modules de pesage de la balance Cubis® II sont conçus pour une utilisation intuitive, facilitée par des systèmes de diagnostic intelligents. Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travail tout en réduisant la probabilité d'erreur humaine pendant la mesure. Elle offre des interfaces utilisateur modernes, une conformité pharmaceutique et GxP, y compris la gestion des données, l'intégrité des données et la connectivité, la manipulation ergonomique des échantillons, l'intégration facile des processus et une communication illimitée au plus haut niveau de précision.
Ces modèles MCA avec interface utilisateur avancée disposent d'un écran tactile couleur haute résolution ainsi que de supports pour une manipulation ergonomique des échantillons et une mise à niveau motorisée automatique. Les balances sont dotées d'une technologie de pare-brise innovante, d'un capteur de gestes et d'une surveillance climatique. Grâce à leur traçabilité complète, les balances permettent d'atteindre la conformité à la partie 11 du CFR 21 et à l'annexe 11 de l'UE.
Choix de pare-brise désigné par le suffixe du nom du modèle : Portes vitrées manuelles avec grand pare-brise (U) ; Portes vitrées manuelles avec pare-brise standard (E) ; Pare-brise en acier inoxydable (R) ; pare-brise motorisé (A) ou motorisé avec déioniseur intégré (I) pour une élimination efficace des charges statiques.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande: Il existe différents packages logiciels optionnels, chacun contenant des applications ou des fonctions permettant d'améliorer et de personnaliser la balance en fonction des flux de travail des utilisateurs. Le package QApps tout compris (désigné par QP99) comprend les quatre packages suivants : Pharma ; Applications avancées ; Utilitaires et connectivité.
Information de livraison:
Attention:
Commander maintenant