Imprimer
Balances de laboratoire Micro, Cubis® II MCA
Fournisseur: Sartorius Balances
MCA10.6S2SF99 MCA10.6S2SM99 MCA10.6S2S00-F MCA6.6S2S00-F MCA3.6P2S00-F MCA10.6S2S00-M MCA6.6S2S00-M MCA3.6P2S00-M MCA6.6S2S00F99 MCA3.6P2S00F99 MCA6.6S2S00M99 MCA3.6P2S00M99 MCA66S2S00MQP1
SARBMCA10.6S2SF99EA 42390 EUR
SARBMCA10.6S2SF99 SARBMCA10.6S2SM99 SARBMCA10.6S2S00-F SARBMCA6.6S2S00-F SARBMCA3.6P2S00-F SARBMCA10.6S2S00-M SARBMCA6.6S2S00-M SARBMCA3.6P2S00-M SARBMCA6.6S2S00F99 SARBMCA3.6P2S00F99 SARBMCA6.6S2S00M99 SARBMCA3.6P2S00M99 611-5263
Balances de laboratoire Micro, Cubis® II MCA
Balances
Les microbalances Cubis® II MCA, dotées d'une interface utilisateur avancée, offrent une précision de lecture de 1 μg et une capacité maximale comprise entre 3,1 et 10,1 g. Elles permettent de déterminer le poids exact de très petites quantités d'échantillons.
  • Soldes premium modulaires avec des milliers de configurations matérielles et logicielles et des logiciels adaptables
  • Connectivité transparente
  • Flexibilité à long terme
  • Données prêtes à être soumises
  • Gouvernance grâce à la gestion des utilisateurs
  • Intégration des SOP
  • Applications intuitives
More Product Information