Imprimer
5-(Éthylthio)-1H-tétrazole (ETT) 0.5M dans l'acétonitrile, BioSyn™ réactif activateur, pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: 5-Ethyltio-1H-Tetrazole
BC725-1100KG BC725-2.5L
HONCBC725-1100KGEA 0 EUR
HONCBC725-1100KG HONCBC725-2.5L
5-(Éthylthio)-1H-tétrazole (ETT) 0.5M dans l'acétonitrile, BioSyn™ réactif activateur, pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Burdick & Jackson® BioSyn® reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
  • Honeywell Burdick & Jackson® BioSyn® Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
  • Ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
Formule: C₃H₆N₄S
Densité: 0.809 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068733
Numéro CAS: 89797-68-2
EINECS: 203-466-5
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Identity (IR) complying
Assay Of 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole (Ett) 0.48 - 0.52 mol/l
Water (Karl Fischer) Max. 60 ppm