Imprimer
Capping Réactif, BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
BC644-1200KG BC644-2.5L
HONCBC644-1200KGEA 138050 EUR
HONCBC644-1200KG HONCBC644-2.5L
Capping Réactif, BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Capping Réactif
Burdick & Jackson® BioSyn® reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
  • Honeywell Burdick & Jackson® BioSyn® Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
  • Ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
Densité: 0.881 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
EINECS: 200-835-2
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Identity (IR) complying
Assay Of Acetonitrile 49.0 - 51.0 Vol.%
Assay Of 2,6-Lutidine 29.0 - 31.0 Vol.%
Acetic aNHydride (GC) 19.0 - 21.0 Vol.%
Water (Karl Fischer) Max. 50 ppm
Colour (Apha) At Time Of Packaging Max. 30