Imprimer
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
466330050 466330250
ACRO466330050EA 53 EUR
ACRO466330050 ACRO466330250
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone 97%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Formule: C₉H₁₅NO₃
Densité: 1,086 g/mL (25 °C) (lit.)                      
Numéro MDL: MFCD00674099
Numéro CAS: 85909-08-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Clear colorless to yellow to brown
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4645 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %