Imprimer
Azetidine-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: azetidine-2-carboxylic acid
466900010 466900050
ACRO466900010EA 94.4 EUR
ACRO466900010 ACRO466900050
Azetidine-2-carboxylic acid 97%
Azetidine-2-carboxylic acid
Formule: C₄H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00066660
Numéro CAS: 2517-04-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White to almost white
Appearance (Form) Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %