Imprimer
Congélateurs armoires à usage général, série TSG
Fournisseur: Thermo Scientific
TSG700FESBV TSG700FESCV TSG1500FESCV TSG400FESBV TSG400FESCV TSG1500FESBV
471-1331EA 4011 EUR
471-1331 471-1333 471-1322 471-1326 471-1328 471-1320
Congélateurs armoires à usage général, série TSG
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Conçus pour les besoins quotidiens des laboratoires, les congélateurs de laboratoire à usage général Thermo Scientific™ série TSG sont conçus en tenant compte de vos besoins. La gamme de congélateurs de la série TSG offre les performances, la sécurité et la qualité requises pour vos applications de laboratoire.
  • Congélateurs: Point de consigne de −20 °C, plage réglable de −25 à −10 °C
  • Large gamme de dimensions de la porte pleine 400 L à la double porte 1500 L
  • Fonctionnement silencieux de <60 dBA
  • Dégivrage adaptatif
  • Intérieur et extérieur peints en blanc
More Product Information