Imprimer
Revêtements pour godets, irradiés par rayons gamma, 4 mil d'épaisseur
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
S2828CP41 S2828CP41DP S2828CP42 S2828CP42DP S2828CP43 S2828CP43DP S3628CP41 S3628CP41DP S3628CP42 S3628CP42DP
129-2965EA 2300 EUR
129-2965 129-2966 129-2967 129-2968 129-2969 129-2970 129-2971 129-2972 129-2973 129-2974
Revêtements pour godets, irradiés par rayons gamma, 4 mil d'épaisseur
Sachets Sacs à déchets
Réduisez le nombre de charges de stérilisation vapeur du personnel d'entretien en utilisant des revêtements pour godets irradiés aux rayons gamma. Au lieu d'être stérilisé avant chaque nettoyage, le système de godet n'est généralement autoclavé qu'une fois par semaine, mais à chaque nettoyage, un nouvel emballage stérile de revêtement de godet est ouvert, le godet est recouvert et une solution de nettoyage y est ajoutée pour le nettoyage.
  • Irradié aux rayons gamma, fabriqué en PE
  • Prêt à l'emploi
  • Emballés dans des sachets décollables Tyvek faciles à ouvrir
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Réduit les coûts des services publics
  • Réduit le lavage, la désinfection et la stérilisation par autoclave des charges d'entretien
  • Réduit l'exposition aux produits chimiques et aux vapeurs
  • Garantit un réceptacle stérile et élimine le risque de propagation des spores de moisissure provenant du godet
  • Simplifie l'élimination de la solution de nettoyage
  • Permet de s'assurer que le matériel de nettoyage est aisément disponible
Les revêtements de godets irradiés aux rayons gamma créent instantanément un réceptacle stérile pour les solutions de nettoyage stériles. Nos revêtements robustes sont fournis en 1, 2, 3 ou 4 par paquet, conçus pour s'adapter aux types normaux de systèmes de godets utilisés dans les environnements de production pharmaceutique
L'utilisation d'un revêtement pour godet élimine la nécessité de stériliser les godets par autoclave après chaque utilisation. Une fois le processus de nettoyage terminé, le revêtement et la solution de nettoyage sont retirés en même temps pour être jetés. Comme la surface intérieure du godet n'a pas été en contact avec la solution, il peut rester dans la zone de stockage propre en attendant la prochaine utilisation.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.