Imprimer
Bain-marie pour évaporation, Hydro série
Fournisseur: LAUDA
L003066 L003067 L003068 L003069 L003070
462-0619EA 1050 EUR
462-0619 462-0620 462-0621 462-0622 462-0623
Bain-marie pour évaporation, Hydro série
Bains Bains à ébulition
Bain-marie pour évaporation à commande simple. Gamme de température de travail: 25 à 100 °C.
  • Réglage de la température à l'aide d'un bouton rotatif avec échelle de température
  • Régulateur de température sur 1 point
  • Protection déficit hydrique
  • Corps du bain, repose couvercle, fond du tamis et chauffage en acier inoxydable
  • Tous les couvercles à trous sont constitués d'un ensemble d'anneaux en plusieurs parties et sont amovibles.
  • jeu d'anneaux en plastique résistant à la chaleur
Un trou interne est prévu sur le bord du couvercle pour accueillir une tige de support.
Stabilité de température: ±3 K
Exigence électrique: 230 V; 50/60 Hz
Information de livraison: Contrôleur de niveau réglable, fond de tamis et jeu d'anneaux de série