Imprimer
Hydro bain à agitation
Fournisseur: LAUDA
L002908 L002909 L002910
462-0616EA 3320 EUR
462-0616 462-0617 462-0618
Hydro bain à agitation
Bains Bains-marie à agitation
Bain-marie à agitation pour des températures exactement reproductibles. Gamme de température de travail: 25 à 100 °C.
  • Affichage numérique LED à lecture facile
  • Réglage et affichage des valeurs de température par pas de 0,1 °C.
  • Clavier à membrane avec des symboles clairs
  • Affichage digitale de la valeur de consigne
  • Vitesse réglable en continu et indépendamment de la charge
  • Régulateur de température sur 1 point
  • Protection contre la surchauffe grace à des liquides ininflammables et une protection contre les niveaux bas
  • Surveillance électronique du fonctionnement du régulateur de température
Entraînement de l'unité d'agitation avec démarrage progressif et une protection contre la surcharge
Stockage de l'unité d'agitation sur des roulements à billes spéciaux en acier inoxydable
Mouvement d'agitation linéaire et oscillant
Panier à agiter peuvent être facilement retirés pour le nettoyage
Repose couvercle avec gouttière d'eau de condensation
Cuve de bain avec robinet de vidange
Couvercle thermo-isolant en acier inoxydable, à double paroi, avec courbure intérieure évitant que les vapeurs condensées de s'écouler dans les récipients
avec courbure intérieure évitant que les vapeurs condensées de s'écouler dans les récipients
Corps du bain, repose couvercle, panier à agiter et chauffage en acier inoxydable
Couvercle et fond de tamis de série"
The built-in speed controller allows a load-independent, infinitely adjustable shaking movement with a smooth start-up. The H 20 SW and H 20 SOW models are equipped with a cooling coil as standard. The temperature range of the shaking water baths can be extended downwards by up to +10 °C by connecting them to the domestic water supply or to commercially available circulating coolers.
Information de livraison: Supplied with lid and perforated tray as standard.