Imprimer
Crizotinib
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (R)-3-(1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)-5-(1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)pyridin-2-amine
465690010 465692500
ACRO465690010EA 504 EUR
ACRO465690010 ACRO465692500
Crizotinib
Crizotinib
Formule: C₂₁H₂₂Cl₂FN₅O
MW: 450.3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12407409
Numéro CAS: 877399-52-5
ONU: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%