Imprimer
Bacs en plastique, fermeture sécurisée
Fournisseur: MULTIROIR
47509 47532 47533 47534 47535 47510
MULC47509EA 202 EUR
MULC47509 MULC47532 MULC47533 MULC47534 MULC47535 MULC47510
Bacs en plastique, fermeture sécurisée
Boîtes Boîtes de rangement
Les bacs en plastique avec couvercle sécurisé permettent le stockage de vos produits liquides et solides.
  • Fermeture de sécurité
  • 100% étanche aux liquides
  • Résistance élevée aux impacts
  • Lavable en lave-vaisselle Compatible avec les micro-ondes
  • Contact alimentaire
  • Matériau compatible avec les très basses températures
  • Couleur standard : Transparent
Ils offrent une étanchéité parfaite et une fermeture à l'épreuve du froid, surtout pour les produits liquides.