Imprimer
Lunettes de sécurité, série SecureFit™ 100
Fournisseur: 3M
SF101AS-BLK SF101AF-BLK SF101AF-BLU SF101AS-BLU SF102AF-BLU
111-2591EA 30.1 EUR
111-2591 111-2589 111-2590 111-2592 111-2593
Lunettes de sécurité, série SecureFit™ 100
Lunettes
Les lunettes de sécurité SecureFit™ 100 présentent une forme de lentille élégante et sportive associée à une conception de branche brevetée qui s'adapte automatiquement à différentes tailles de tête pour offrir un ajustement élégant et confortable pendant une période prolongée.
  • Economique et robuste
  • La technologie innovante des branches à diffusion de pression offre une égalisation confortable de la pression
  • Conception mince enveloppante pour une meilleure apparence sur les petits visages
  • La conception enveloppante améliore la sécurité de l'ajustement et empêche le glissement
  • Facile à nettoyer
Pour une protection oculaire économique conçue pour permettre un port prolongé, la série SecureFit ™ 100 offre une conception de lentille sportive populaire. Ces lunettes de sécurité légères présentent une conception de branche innovante avec des nervures fendues qui offrent une égalisation confortable de la pression, permettant aux branches de fléchir et de s'ajuster automatiquement à la taille de la tête du porteur. La conception de ces lunettes de sécurité applique une pression sur l'arrière de la tête moins sensible au lieu des tempes, assurant un ajustement confortable même lors de mouvements rapides de la tête. De plus, la conception des branches plates et flexibles de la série 100 se combine bien avec les cache-oreilles protecteurs 3M™.