Imprimer
Rubans adhésifs en vinyle pour marquage de voie et de sécurité 471
Fournisseur: 3M
471BK50IW 471Y50IW 471W50IW 471GR50IW 471R50IW 471B50IW 471B9IW 471R12IW
MMMA471BK50IWEA 802 EUR
MMMA471BK50IW MMMA471Y50IW MMMA471W50IW MMMA471GR50IW MMMA471R50IW MMMA471B50IW MMMA471B9IW MMMA471R12IW
Rubans adhésifs en vinyle pour marquage de voie et de sécurité 471
Rubans adhésifs
Le ruban de marquage de voies et de sécurité 3M™ 471 est couramment utilisé pour marquer les dangers et les allées, le codage couleur, le masquage de peinture, les garnitures décoratives, les épissures, etc. Fabriqué à partir d'un support en vinyle avec un adhésif en caoutchouc, ce ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour une utilisation durable.
  • Maintient la couleur lorsqu'il est exposé à l'abrasion, à l'usure et à de nombreux solvants
  • Les propriétés d'étirement uniques permettent au ruban de s'adapter aux surfaces inégales sans se soulever ni se rétracter
  • Idéal pour une utilisation sur des surfaces courbes et irrégulières
  • Facile à appliquer, avec une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces
Le ruban de marquage de voies et de sécurité 3M™ 471 adhère au contact d'une grande variété de surfaces pour une application rapide sans égouttement, séchage ou nettoyage nécessaire. Il s'enlève proprement, ne laissant aucun résidu collant. Ce ruban en vinyle est très conformable, ce qui facilite son application sur les zones courbes ainsi que sur les surfaces rugueuses ou inégales. Disponible dans de nombreuses couleurs distinctives, le ruban peut être utilisé à des températures allant de 4,44 à 76,66 °C. Les rubans en vinyle sont utilisés pour marquer clairement les voies, les couloirs et les zones dangereuses ou interdites dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. L'utilisation de rubans en vinyle pour le marquage des voies au lieu de peinture élimine la nécessité de ventiler les solvants de peinture, et comme les rubans en vinyle peuvent être retirés rapidement et proprement, ils constituent également une option plus rapide, plus polyvalente et moins coûteuse que la peinture. Ces rubans robustes sont également utilisés dans l'entretien et la réparation automobile, la construction, la marine, les véhicules commerciaux et d'autres industries.
Les applications recommandées comprennent les applications de marquage de voies et de sécurité, la protection temporaire des surfaces, l'anodisation et la galvanoplastie, le masquage de peinture fine, le codage couleur, l'étanchéité des bidons et des conteneurs de stockage, le regroupement et le renforcement, et la décoration.