Imprimer
N'-[3-(Diméthylamino)propyl]-N,N-diméthyl-1,3-propanediamine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N'-[3-(Dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl-1,3-propanediamine, N1-(3-(Dimethylamino)propyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine, N,N-Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine
466340250 466341000 466345000
ACRO466340250EA 23.5 EUR
ACRO466340250 ACRO466341000 ACRO466345000
N'-[3-(Diméthylamino)propyl]-N,N-diméthyl-1,3-propanediamine
N'-[3-(Diméthylamino)propyl]-N,N-diméthyl-1,3-propanediamine
Formule: C₁₀H₂₅N₃
Point d'ébullition: 128.0°C ...131.0°C (27.0 hPa)
Densité: 0.8410 g/mL
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00014880
Numéro CAS: 6711-48-4
EINECS: 229-761-9
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to brown liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Titration Total base 96.0 to 104.0 %