Imprimer
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone 98,0, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Diacetone alcohol
23427.290EA 93.4 EUR
23427.290 23427.320 23427.460
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone 98,0, GPR RECTAPUR®
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone
Formule: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MW: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 166
Point de fusion: -44
Point d'éclair: 58
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004471
Numéro CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
ONU: 1148
ATTEINDRE: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥ 98,0 %
Identification (IR) Passes test Passes test
Colouration ≤ 20 APHA ≤ 20 APHA
Density (20/4) 0,937 - 0,943
Refractive index (20°C) 1,422 - 1,425
Evaporation residue ≤ 0,02 %
Water ≤ 0,1 %