Imprimer
Lingettes essentielles en microfibre, série 2012, Scotch-Brite™
Fournisseur: 3M
2012GN 2012BU 2012GB 2012RT
MMMA2012GNEA 74.6 EUR
MMMA2012GN MMMA2012BU MMMA2012GB MMMA2012RT
Lingettes essentielles en microfibre, série 2012, Scotch-Brite™
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Les lingettes essentielles en microfibre Scotch-Brite™ 2012 de la série 2012 sont des lingettes nettoyantes qui éliminent efficacement l'huile, la graisse, la saleté, l'eau et la poussière de toutes les surfaces de nettoyage courantes, même les plus délicates comme le miroir et le marbre.
  • Lingette en microfibre pour un usage quotidien
  • Lingette de nettoyage économique avec un toucher doux sur les mains
  • Élimine le besoin d'agents de nettoyage dans de nombreux cas
  • Lavable en machine jusqu'à 200 fois à 95 °C
Pour le nettoyage quotidien des surfaces courantes, utilisez les lingettes en microfibre Scotch-Brite™ Essential, série 2012. Ces lingettes nettoyantes en microfibres peuvent être utilisées sur toutes les surfaces courantes, même délicates comme le miroir et le marbre. Ces lingettes sont économiques avec un toucher doux sur les mains. Ils offrent également une bonne durabilité et résistent à la plupart des détergents courants.