Imprimer
Ruban à résistance moyenne antidérapant, série 300, Safety-Walk™
Fournisseur: 3M
SW3SC50 SW3SC610 SW3GU50 SW3GU610N SW3SC25 SW3SC150N SW3GU150N SW3GU25 SW3SC100 SW3SC305N SW3GU100 SW3GU305N SW3GU70
MMMASW3SC50EA 299 EUR
MMMASW3SC50 MMMASW3SC610 MMMASW3GU50 MMMASW3GU610N MMMASW3SC25 MMMASW3SC150N MMMASW3GU150N MMMASW3GU25 MMMASW3SC100 MMMASW3SC305N MMMASW3GU100 MMMASW3GU305N MMMASW3GU70
Ruban à résistance moyenne antidérapant, série 300, Safety-Walk™
Rubans adhésifs
Le ruban 3M™ Safety-Walk™ antidérapant à résistance moyenne de la série 300 présente une surface texturée à résistance moyenne et antidérapante avec un support adhésif sensible à la pression. Il fournit un revêtement antidérapant sûr, confortable et hygiénique pour les zones pieds nus et les chaussures.
  • Surface antidérapante texturée à usage moyen avec un support adhésif sensible à la pression
  • Conçu pour les zones de circulation pieds nus, mais la surface gère la circulation légère des chaussures
  • L'adhésif durable offre des performances durables
More Product Information