Imprimer
Tapis d'entrée Terra trafic moyen 6050, Nomad™
Fournisseur: 3M
605GU915 605GU121
MMMA605GU915EA 492 EUR
MMMA605GU915 MMMA605GU121
Tapis d'entrée Terra trafic moyen 6050, Nomad™
Tapis de sol Tapis de sol fixes
Le tapis d'entrée à trafic moyen Nomad™ Terra 6050 est un tapis en vinyle à endos adapté à une utilisation dans les zones intérieures à trafic moyen.
  • Recueille la saleté et l'empêche de pénétrer dans le bâtiment
  • Retient et cache la saleté et le sable, de sorte que la surface reste nette et propre
  • La bordure du nez donne un aspect soigné et aide à prévenir les accidents de trébuchement
  • Résistant à la décoloration
Il est doté d'une construction en boucle de vinyle résiliente qui emprisonne, retient et cache la saleté et le sable pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le bâtiment. Un support en mousse réduit le fluage et, avec les ressorts, offre un confort accru pour le pied. Disponible dans une large gamme de couleurs avec une finition mate attrayante.