Imprimer
Boîtes à compartiments
Fournisseur: MULTIROIR
2816405C 2816406C 2816412C 2816415C 2816428C 2816431C 2816454C 2816215C 2816231C 2816254C
216-2480EA 197 EUR
216-2480 216-2481 216-2482 216-2483 216-2484 216-2485 216-2486 216-2487 216-2488 216-2489
Boîtes à compartiments
Boîtes Boîtes de rangement
Les boîtes à compartiments sont adaptées au stockage, au transport et à la présentation de petites pièces. Tous les modèles sont munis d'un couvercle parfaitement transparent afin de mettre en valeur le contenu des boîtes.
  • Le couvercle haute transparence offre une visibilité optimale du contenu
  • Matériau vierge 100% recyclable
  • Matériau de la boîte : Copolymère butadiène-styrène
  • Matériau des inserts : Polystyrène
  • Couvercle transparent avec fermeture sécurisée par simple pression
  • Parfaite stabilité d'empilage
Les boîtes sont équipées d'inserts amovibles blancs. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité qui sont solides et durables. L'épaisseur du matériau, la conception soignée et la qualité du design en font d'excellentes boîtes de présentation pour les professionnels.