Imprimer
(±)Catechin hydrate, poudre blanc cassé
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BI6151-5G BI6151-10G BI6151-25G
APOSBI6151-5GEA 509 EUR
APOSBI6151-5G APOSBI6151-10G APOSBI6151-25G
(±)Catechin hydrate, poudre blanc cassé
(+/-)Catechin hydrate (racemic)
Formule: C₁₅H₁₄O₆·H₂O
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00149354
Numéro CAS: 7295-85-4