Imprimer
Sachets, SteriBag Cleanroom
Fournisseur: BURKLE
5344-8010 5344-8012
BURK5344-8010EA 692 EUR
BURK5344-8010 BURK5344-8012
Sachets, SteriBag Cleanroom
Sachets Sachets d'échantillonnage
Le sachet de conditionnement SteriBag Cleanroom dans un double emballage peut être directement amené dans la salle blanche. Respectivement 25 sachets se trouvent dans deux emballages qui peuvent être ouverts l’un après l’autre, idéal pour les introduire dans la salle blanche.
  • Stérile, double emballage
  • Exempt de RNase, de DNase et de toute substance pyrogène
  • PE, transparent
  • Étanche
  • Avec champ d’inscription
Les sachets stériles peuvent être ainsi utilisés directement dans la salle blanche. Le sachet SteriBag Cleanroom est stérile à l’intérieur et à l’More Product Information